Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Fiber Pre-Filters
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Fiber Pre-Filters are suitable for liquid filtration, prefiltration, and analytical sample preparation.
92.70€ - 264.00€
Specifica
Peso base | 73 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Glass Microfiber with Binder |
Grado | 13400 |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15982470
|
Sartorius Stedim Biotech™
13400--16------S |
16 mm | 200/Pk. |
92.70€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15992470
|
Sartorius Stedim Biotech™
13400--45------Q |
45 mm | 500/Pk. |
264.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15902480
|
Sartorius Stedim Biotech™
13400--80------N |
80 mm | 100/Pk. |
95.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15912480
|
Sartorius Stedim Biotech™
13400-110------K |
110 mm | 50/Pk. |
128.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Primarily used as a pre-filter
- Hydrophilic
- Glass microfiber with binder
- Non-sterile, bulk packed
- White, w/o grid
- Manufactured with synthetic binding agents to ensure that the filter has a defined strength
- Mechanically and chemically stable
Specifica
73 g/m2 | |
Glass Microfiber with Binder | |
Hydrophilic |
Disc | |
13400 | |
180°C |