Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Fiber Wadding
Codice prodotto. 10209841 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Used GC Liners, Packed GC Columns
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10209841
Marca: Macherey-Nagel™ 718002
Solo null disponibili
Specifications
Materiale Glass Fiber
Tipo Wadding
Da utilizzare con (apparecchiatura) Used GC Liners, Packed GC Columns