Learn More
Brady™ Blocca valvole a saracinesca, bombole di gas, dispositivi elettrici e molto altro. Fornire ulteriori informazioni abbinando al dispositivo un cartellino (non fornito)
Codice prodotto. 11756685 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Plastic-coated Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11756685 Plastic-coated Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11756685 Fornitore Brady™ N. del fornitore 800112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.20€
    55.27€ / pezzi 1
    Risparmia 4.93€
    8% Sconto
In stock
Lock out gate valves, gas cylinders, electrical devices and more with this Glass-Filled Coated Steel Cable Lockout Device.
  • Provide extra information by combining the device with a tag (not included).
Specifica
Product Type Lockout Cable
Tipo di tasto Master Keyed
Alternate Part Number CABLO
Colore Red
Materiale Plastic-coated Steel
Certificazione/Conformità ANSI STANDARD Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Descrizione Cable Lockout Device and 1.8 m cable
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 8 mm
Dimensioni (P x L x A) 16.60 x 148.50 x 50.20 mm
Dimensioni (L x P) 148.50 x 50.20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 1.98 in.
Altezza (sistema metrico) 50.2 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 50.2 mm
Material (Shackle) Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 5.85 in.
Larghezza (sistema metrico) 148.5 mm