Learn More
Brady™ Glass-filled Nylon Mini Cable Lockout with Steel Cable
Codice prodotto. 11751855 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Glass-filled Nylon
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11751855 Glass-filled Nylon Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11751855 Fornitore Brady™ N. del fornitore 050940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.10€
    85.55€ / pezzi 1
    Risparmia 7.55€
    8% Sconto
In stock
This Glass-filled Nylon Mini Cable Lockout with Steel Cable is ideal for use on disconnect switches, small gate valves, etc. Push-button self-winding mechanism automatically cinches cable tight.
  • Comes with 2.44 m sheathed steel cable which provides extra strength for a tight fit on valves and levers.
  • 6 lock holes accommodate most padlock shackles and hasps.
Specifica
Product Type Mini Cable Lockout with Steel Cable
Colore Red
Materiale Glass-filled Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Profondità (sistema imperiale) 1.78 in.
Profondità (sistema metrico) 45.27 mm
Diametro (sistema imperiale) 4 in.
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.28 in.
Diametro (sistema metrico) 101.6 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Lunghezza (sistema imperiale) 8.01 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2.44 m
Quantità 1 Ea.