Learn More
Brady™ Glass-Filled Nylon Miniature Circuit Breaker Lockouts
Codice prodotto. 15623517 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Red/Black
Dimensione della confezione:
1 PK
Pezzo
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15623517 Red pezzi 6
11731356 Red 1 PK
11771945 Red/Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15623517 Fornitore Brady™ N. del fornitore 090854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    120.53€ / pezzi 6
    Risparmia 13.47€
    10% Sconto
In stock
A safe and effective method for locking out European Circuit Breakers.
  • Requires no tools to install
  • Lockout easily installs with the aid of a push button
  • Tie-bar style lockout has a thumb wheel for quick application
Specifica
Product Type Miniature Circuit Breaker Lockouts
Alternate Part Number ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB PK6
Colore Red
Materiale Glass-filled Nylon
Descrizione Miniature Circuit Breaker Lockouts - Tie-Bar
Diametro (sistema metrico) maniglione 7 mm
Dimensioni (P x L x A) 24.13 x 31.24 x 54.9 mm
Material (Shackle) Glass-filled Nylon
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 31.24 mm