Learn More
Brady™ Metodo sicuro ed efficace per il bloccaggio di interruttori europei. Esclusivo. - installabile senza l'ausilio di attrezzi. Il dispositivo di bloccaggio si applica con estrema facilità premendo semplicemente un pulsante.
Codice prodotto. 11761945 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Glass-filled Nylon
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11761945 Glass-filled Nylon Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11761945 Fornitore Brady™ N. del fornitore 090847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.85€
    21.85€ / pezzi 1
    Risparmia 2.00€
    8% Sconto
In stock
The Glass-filled Nylon Miniature Locking System for Circuit Breakers offers a safe and effective method for locking out European Circuit Breakers.
  • Unique - requires no tools to install.
  • The lockout easily installs with the aid of a push button.
Specifica
Product Type Miniature Circuit Breaker Lockouts
Alternate Part Number ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO PIS EA
Colore Red
Materiale Glass-filled Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Miniature Circuit Breaker Lockouts - Pin-In Standard
Diametro (sistema imperiale) 0.95 in
Diametro (sistema metrico) 24.13 mm
Dimensioni (P x L x A) 13.72 x 24.13 x 41.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 1.642 in.
Altezza (sistema metrico) 41.71 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 0.96 in.
Larghezza (sistema metrico) 24.3 mm