Learn More
Brady™ Il sistema di chiusura tramite cavo originale brevettato Brady è ideale per situazioni di lockout difficili come grandi valvole a saracinesca o dispositivi sovradimensionati. Il corpo è realizzato in nylon modificato antiurto. Fornito con cavo in acciaio galvanizzato da 1,8 m.
Codice prodotto. 11751885 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11751885 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11751885 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.45€
    70.26€ / pezzi 1
    Risparmia 6.19€
    8% Sconto
In stock
The Glass-filled Nylon Original Cable Lock is ideal for your difficult lockout situations such as large gate valves or oversized devices.
  • The body is made of impact modified nylon.
  • Available in red.
  • Comes with 1.8 m galvanised steel cable (3.2 mm outside diameter).
Specifica
Product Type Mini Cable Lockout with Steel Cable
Alternate Part Number ASSY, CABLE L/O, RED 6 ft.
Colore Red
Materiale Glass-filled Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Original cable lockout
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.13 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 3.2 mm
Dimensioni (P x L x A) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Dimensioni (L x P) 72.00 x 182.70 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Altezza (sistema metrico) 165.1 mm
Material (Shackle) Galvanized Steel
Quantità 1 Ea.
Spessore 8 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm