Learn More
Brady™ Glass-filled Nylon Original Cable Lockout
Codice prodotto. 11771845
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11771845 Blue Pezzo
11781845 Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11771845 Fornitore Brady™ N. del fornitore 045191
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il sistema di chiusura tramite cavo originale brevettato Brady è ideale per situazioni di lockout difficili come grandi valvole a saracinesca o dispositivi sovradimensionati. Il corpo è realizzato in nylon modificato antiurto.
  • Bloccacavi, dispositivi di bloccaggio dei cavi
  • Il sistema originale di bloccaggio dei cavi brevettato da Brady è perfetto per situazioni di bloccaggio difficili, come valvole a volantino di grandi dimensioni o dispositivi sovradimensionati. Il corpo è realizzato in nylon modificato per resistere agli urti. Fornito con 1,8 m di cavo in acciaio zincato (diametro esterno 3,2 mm)
.
Specifica
Product Type Cable Lockout
Alternate Part Number ASSY, CABLE L/O, BLUE 6 ft.
Colore Blue
Materiale Glass-filled Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Original Cable Lockout
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 8 mm
Dimensioni (P x L x A) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Dimensioni (L x P) 72 x 182.70 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Altezza (sistema metrico) 165.1 mm
Material (Shackle) Galvanized Steel
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm