Learn More
Brady™ Glass-filled Nylon Pneumatic Quick-Disconnect Lockout
Codice prodotto. 11741885 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11741885 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11741885 Fornitore Brady™ N. del fornitore 064221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.85€
    19.11€ / pezzi 1
    Risparmia 1.74€
    8% Sconto
In stock
The Glass-filled Nylon Pneumatic Quick-Disconnect Lockout isolates pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves.
  • Device is fitted to the male fitting, isolating equipment from all compressed air sources.
  • Accommodates the majority of 6 mm, 9 mm and 12 mm male fittings.
Specifica
Product Type Pneumatic Quick-disconnect Lockout
Alternate Part Number ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 1 PACK
Colore Red
Materiale Glass-filled Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Diametro (sistema imperiale) 2.75 in.
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) 69.85 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 7.84 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 0.827 in.
Larghezza (sistema metrico) 21 mm