Learn More
Fisherbrand™ Beute per filtrazione a parete spessa riutilizzabili
With heavier walls than standard Erlenmeyer flasks
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.74400kg
Codice prodotto. 15446153
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
With heavier walls than standard Erlenmeyer flasks
  • Side tubulation Capacity scale
  • Designed to take 1 atmosphere of vacuum or 29 in. of mercury
  • Sizes 25 through 1000mL have side hose connection designed to accept 5/16 in. O.D. (0.3125) flexible tubing
  • Sizes 1000mL and larger accept 3/8 in. O.D. tubing
  • Temperature range: 840°F (450°C) max. 
Specifica
Specifica
ASTM E 1406, Type II, Class I
0.96 cm
Borosilicate Glass
50 mL
23.8 cm
840°F max.
Class I
8
5.3 in.
1000 mL
300 to 1000 mL
9.37 in.
Hose barb designed for 5/16 in. tubing (0.3125)
Yes
13.5 cm