Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column
Codice prodotto. 10690152 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Stile:
I.D.: 20 mm
I.D.: 25 mm
I.D.: 30 mm
I.D.: 40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Stile Dimensione della confezione
10690152 300 mm I.D.: 40 mm Pezzo
10440132 200 mm I.D.: 20 mm Pezzo
10073131 400 mm I.D.: 20 mm Pezzo
10659771 400 mm I.D.: 25 mm Pezzo
10164801 300 mm I.D.: 30 mm Pezzo
10450132 200 mm I.D.: 25 mm Pezzo
10093141 400 mm I.D.: 30 mm Pezzo
10246281 450 mm I.D.: 40 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10690152 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 727406
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Glass
Stile I.D.: 40 mm
Tipo Flash Column
Include with Adapter and PTFE Tap
Tipo di colonna Flash Chromatography Glass Column
Da utilizzare con (applicazione) Suited The Separation of Compounds up to Gram Levels No Expensive Equipment Required