Learn More
Merck Glass Funnel for Vacuum Filtration
Descrizione
Designed to replace parts contained in glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 47 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Descrizione | Ground glass seal |