Learn More
Hecht Karl™ Glass Gas Washing Bottles
Codice prodotto. 10083661
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10083661 250 mL Pezzo
10073661 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10083661 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 41470018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.91€
    103.89€ / pezzi 1
    Risparmia 56.02€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Glass
Tipo Gas Washing Bottle
Include Filter Plate
Dimensione del poro 1 μm
Certificazione/Conformità DIN 12596
Quantità 1 Each