Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate di classe AS in vetro
Product Code. 11720834
Change view
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Unit Size:
pezzi 12
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Unit Size
11720834 25 mL pezzi 6
11730834 50 mL pezzi 6
11730814 1 mL pezzi 12
15231209 2 mL pezzi 12
11780824 5 mL pezzi 12
11700834 10 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11720834 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 1101170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    98.91€ / pezzi 6
    Risparmia 21.09€
    17% Sconto
In stock
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Graduated Pipettes, Blue Graduation come with a cotton plug end as standard.
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Main point ring graduation in blue
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifications
Calibrato Sì
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 835
Classe Classe AS
Materiale Gomma naturale
Da utilizzare con (applicazione) Attività di riempimento delle pipette tramite una serie di valvole a sfera in vetro per lo sfiato dell'aria, l'aspirazione e l'erogazione
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 25 mL
Tipo Pompetta per pipette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adatto per pipette fino a 1000 ml