Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate di classe AS in vetro
Codice prodotto. 11780824
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11780824 5 mL pezzi 12
11720834 25 mL pezzi 6
11730834 50 mL pezzi 6
11730814 1 mL pezzi 12
15231209 2 mL pezzi 12
11700834 10 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11780824 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 1101153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    100.80€ / pezzi 12
    Risparmia 15.20€
    13% Sconto
In stock
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Graduated Pipettes, Blue Graduation come with a cotton plug end as standard.
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Main point ring graduation in blue
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Calibrato Sì
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 835
Classe Classe AS
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 5 mL
Tipo Sistema di valvole di scorta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dosatore per pipette Bibbette™