Learn More
Alla France™ Idrometro in vetro
Codice prodotto. 11793183
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.000 to 1.100 g/mL
1.100 to 1.200 g/mL
1.200 - 1.300 g/ml
Da 0,800 a 0,900 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica Dimensione della confezione
11793183 1.000 to 1.100 g/mL Pezzo
11703193 1.100 to 1.200 g/mL Pezzo
11773183 Da 0,800 a 0,900 g/ml Pezzo
11713193 1.200 - 1.300 g/ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11793183 Fornitore Alla France™ N. del fornitore 3010FG100/20qp
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.17€
    14.80€ / pezzi 1
    Risparmia 87.37€
    85% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these hydrometers for a variety of applications. Alla France™ Glass Hydrometers feature a benchmark engraved on the stem to show any displacement of the scale.
  • General Purpose Hydrometers
  • 100 g/mL series
  • Density scale (g/mL)
  • Reading below meniscus
  • Without Certificate
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro
Accuracy ±0.002 g/ml
Incrementi 0.001 g/ml
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico
Intervallo di gravità specifica 1.000 to 1.100 g/mL