Learn More
Hirschmann™ Glass Inserts
Codice prodotto. 30158520
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
384/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
30158520 384/Pk. pezzi 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158520 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9240584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9090.00€
    5600.00€ / pezzi 19200
    Risparmia 3490.00€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Glass inserts for Hirschmann™ plates formats. Glass providing excellent chemical inertness, no leaching of plastics.
  • Loose glass inserts
  • Highly pure
  • Chemically inert
Specifica
Materiale DURAN™ Glass
N. per confezione 384/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 384-well Hirschmann plates
Product Type Glass Inserts