Learn More
Hecht Karl™ Glass Instrument Tray
Codice prodotto. 10179880
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10179880 200 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10179880 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.89€
    78.16€ / pezzi 1
    Risparmia 34.73€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Quantità 1Ea.
Profondità (sistema metrico) 100 mm
Product Type Instrument Tray
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensioni (L x P) 200 x 100 mm