Learn More
Karl Hecht™ Vassoio strumenti in vetro
Sterilizable in hot air up to +180°C. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Instrument Trays are excellent for cleaning, sterilizing and storing laboratory instruments.
42.65€ - 77.20€
Specifica
Resistente a | Resistente alla sterilizzazione con aria calda fino a +180 °C/+356 °F |
---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10201681
|
Karl Hecht™
42910005 |
275 x 150 x 60 mm | With cover |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10623731
|
Karl Hecht™
42900005 |
275 x 150 x 60 mm | Without cover |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Autoclavable
- Available in a range of sizes
- Available with or without stainless steel cover
Specifica
Resistente alla sterilizzazione con aria calda fino a +180 °C/+356 °F |