Learn More
Labconco™ Glass Lids for FreeZone™ Freeze Drying Systems
Codice prodotto. 12520857 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
14 in.
Peso (sistema imperiale):
3.5 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12520857 14 in. 3.5 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12520857 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7439902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    744.24€ / pezzi 1
    Risparmia 170.76€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Glass Lids replace the acrylic lid included with FreeZone Freeze Dry Systems.
Glass lid replaces the acrylic lid included with FreeZone 6, 12 and 18 Liter Freeze Dry Systems and with 16-Port Drying Chambers. Provides additional protection from solvents and corrosives that attack acrylic, such as acetonitrile. Includes a neoprene gasket.
Specifica
Tipo Chamber Lid
Capacità (sistema metrico) 6, 12, 18 L
Materiale Glass
Size Large
Da utilizzare con (applicazione) Provides additional protection from solvents and corrosives that attach acrylic, such as acetonitrile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezone™ 6, 12 and 18l freeze dry system collector chambers or 16-port drying chamber
Include 0.25 in. plastic cover and black neoprene gasket
Diametro (sistema imperiale) 14 in.
Diametro (sistema metrico) 35.56 cm
Peso (sistema imperiale) 3.5 lb.
Peso (sistema metrico) 1.6 kg