Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Glass Lined Stainless-Steel GC Tubing
Codice prodotto. 15298983
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
30 cm
60 cm
90 cm
180 cm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
0.70 mm
0.75 mm
0.8 mm
1 mm
2 mm
4 mm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15298983 60 cm 0.3 mm Pezzo
15258993 180 cm 0.70 mm Pezzo
15259003 90 cm 2 mm Pezzo
10136864 30 cm 0.8 mm Pezzo
15248993 90 cm 0.70 mm Pezzo
15279003 60 cm 4 mm Pezzo
15208993 180 cm 0.3 mm Pezzo
15209003 60 cm 1 mm Pezzo
15218993 30 cm 0.4 mm Pezzo
15228993 90 cm 0.5 mm Pezzo
15238993 180 cm 0.5 mm Pezzo
15268993 90 cm 0.75 mm Pezzo
15269003 180 cm 4 mm Pezzo
15278993 60 cm 0.8 mm Pezzo
15288993 30 cm 1 mm Pezzo
15289003 60 cm 9.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 15298983 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 082708
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Exhibits resistance to the harshest of conditions and to strong acids and bases
  • Ideal for HPLC columns, particularly for biological matrices
  • Temperature stable up to 500°C
Specifica
Da utilizzare con HPLC Columns, Biological Matrices
Diametro (sistema metrico) interno 0.3 mm
Overall Length (Metric) 60 cm
Materiale Borosilicate Glass (Lining)
Temperatura operativa max (sistema metrico) Stable up to 500°C