Learn More
Globe Scientific Glass Media Bottles
Codice prodotto. 31923917 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31923917 5 L Pezzo
31923132 50 mL pezzi 10
31921733 100 mL pezzi 10
31921963 250 mL pezzi 10
31922064 500 mL pezzi 10
31923921 1 L pezzi 10
31921501 2 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 31923917 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 8105000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Globe Glass™ media bottles are designed with a wide mouth for ease of filling, dispensing and pipetting.
  • A drip free pour ring and autoclavable polypropylene (PP) screw cap enable sterilizations of media and reagents.
  • Globe Glass™ media bottles are available in sizes 50 mL to 10000 mL.
  • ASTM E438, Type I, Class A, Borosilicate 3.3 Glass
  • GL32 polypropylene (PP) screw cap on size 50 mL
  • GL45 polypropylene (PP) screw caps on sizes 100 mL to 10 L
  • Pouring ring for drip free liquid transfer
  • High resistance to chemicals
  • Dual scale metric graduations
  • Durable white enamel printing
  • Large white marking area
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Threaded
Dimensione chiusura GL45
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 169.07 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Media Bottle