Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Discs, Grade MGG
Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.
33.90€ - 39.10€
Specifica
Peso base | 64 g/m2 |
---|---|
Colore | White |
Formato | Disc |
Materiale | Binder-free Glass Microfiber |
Particle Retention | 1.5 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15932870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1106-020 |
20 mm |
33.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15942870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1106-037 |
37 mm |
39.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Binder-free
- Suitable for the following:
- Air filtration
- Liquid filtration
- Prefiltration
- Clarification
- Analytical sample preparation
- Particle analysis
- Non-sterile, bulk packed
Specifica
64 g/m2 | |
Disc | |
1.5 μm | |
600 mL/min. | |
Hydrophilic | |
0.28 mm |
White | |
Binder-free Glass Microfiber | |
Non-sterile | |
MGG | |
100/Pk. |