Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Grade MG 160
Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.
110.00€ - 181.00€
Specifica
Peso base | 75 g/m2 |
---|---|
Colore | White |
Formato | Sheet |
Materiale | Binder-free Glass Microfiber |
Particle Retention | 1.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15992810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-060090 |
60 x 90 mm | 100/Pk. |
110.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15902820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-090125 |
90 x 125 mm | 100/Pk. |
181.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15912820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-203254 |
203 x 254 mm | 50/Pk. |
151.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Binder-free
- Suitable for the following:
- Air monitoring
- Air/gas filtration
- Liquid filtration
- Prefiltration
- Clarification
- Analytical sample preparation
- Particle analysis
- Non-sterile, bulk packed
Specifica
75 g/m2 | |
Sheet | |
1.2 μm | |
400 mL/min. | |
Hydrophilic |
White | |
Binder-free Glass Microfiber | |
Non-sterile | |
MG 160 | |
0.35 mm |