Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Grade MGA
Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.
119.00€ - 1350.00€
Specifica
Peso base 55 g/m2
Colore White
Formato Sheet
Materiale Binder-free Glass Microfiber
Particle Retention 1.6 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
15972720
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-103257
103 x 257 mm
119.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15982720
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-203254
203 x 254 mm
308.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15992720
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-620620
620 x 620 mm
1350.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Binder-free
  • Suitable for the following:
    • Air/gas filtration
    • Liquid filtration
    • Clarification of buffer and reagent solutions
    • Analytical sample preparation
    • Particle analysis
  • Non-sterile, bulk packed
Specifica
Specifica
55 g/m2
Sheet
1.6 μm
510 mL/min.
Hydrophilic
0.25 mm
White
Binder-free Glass Microfiber
Non-sterile
MGA
100/Pk.