Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Grade MGB
Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.
403.00€ - 5270.00€
Specifica
Peso base 140 g/m2
Colore White
Formato Sheet
Materiale Binder-free Glass Microfiber
Particle Retention 1 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
15902730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-103257
103 x 257 mm
403.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15912730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-210297
210 x 297 mm
995.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15922730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-300300
300 x 300 mm
885.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15932730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-460570
460 x 570 mm
3120.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15942730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-620620
620 x 620 mm
5270.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Binder-free
  • Suitable for the following:
    • Liquid filtration
    • Prefiltration
    • Clarification of buffer and reagent solutions
    • Analytical sample preparation
    • Particle analysis
  • Non-sterile, bulk packed
Specifica
Specifica
140 g/m2
Sheet
1 μm
210 mL/min.
Hydrophilic
1 μm
White
Binder-free Glass Microfiber
Non-sterile
MGB
100/Pk.