Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Grade MGD
Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1104-300300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.14600kg
Codice prodotto. 15972730
  • 550.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Binder-free
  • Suitable for the following:
    • Liquid filtration
    • Prefiltration
    • Clarification
    • Analytical sample preparation
    • Particle analysis
  • Non-sterile, bulk packed
Specifica
Specifica
120 g/m2
Sheet
2.7 μm
920 mL/min.
Hydrophilic
0.53 mm
White
Binder-free Glass Microfiber
Non-sterile
MGD
100/Pk.
300 x 300 mm