Learn More
Cole-Parmer™ Glass MicroPipet
Codice prodotto. 11720069 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
25 μL
50 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11720069 25 μL pezzi 100
11878601 1 μL pezzi 100
11780559 200 μL pezzi 100
11800120 50 μL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11720069 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0795035
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Accuracy ±1%
Diametro (sistema metrico) interno 0.69 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.97 mm
Materiale Glass
Quantità 100/Pk.
Volume (sistema metrico) 25 μL
Lunghezza (sistema metrico) 65 mm
Tipo Micropipet