Learn More
Cole-Parmer™ Glass MicroPipet
Codice prodotto. 11780559 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
25 μL
50 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11780559 200 μL pezzi 100
11878601 1 μL pezzi 100
11800120 50 μL pezzi 100
11720069 25 μL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11780559 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0795055
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Specifica
Accuracy ±1%
Diametro (sistema metrico) interno 1.56 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.09 mm
Materiale Glass
Quantità 100/Pk.
Volume (sistema metrico) 200 μL
Tipo Micropipet