Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Microscope Slides
Codice prodotto. 11874782
Cambia vista
Click to view available options
Stile angolo:
A margine smerigliato
Senza margini
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile angolo Dimensione della confezione
11874782 A margine smerigliato pezzi 50
11864782 Senza margini pezzi 50
11854782 Senza margini pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11874782 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore BPB018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.65€
    2.38€ / pezzi 50
    Risparmia 0.27€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Holds specimens for observation with a microscope. Rogo Sampaic™ Glass Microscope Slides are manufactured from soda lime glass and available with or without a frosted margin.
  • Raw or ground edge styles available
  • Dimensions: approx. 76 x 26mm
  • Supplied in packs of 50
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Edges Grezzo a vista o a 90°
Frosted Sì
Materiale Vetro sodico-calcico
Spessore (sistema metrico) 1.1 mm
Rivestimento Levigato
Stile angolo A margine smerigliato
Quantità Confezione da 50