Learn More
Vetrini da microscopio in vetro
Codice prodotto. 13192131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13192131 Confezione da 50 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13192131 Fornitore Brand Not Defined N. del fornitore 2951
Spedizione stimata: 09-12-2026
Use Glass Microscopic Slides with Ground Edges in the laboratory for a clear view of your slide material for analysis and diagnosis.
  • Extra white glass
  • Washed and polished
  • 90 degree ground edges
  • Polished coating
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Edges Molato a 90°
Frosted Sì
Spessore (sistema metrico) 1 to 1.2 mm
Colore White
Rivestimento Levigato
Quantità Confezione da 50