Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro Minicap™
Codice prodotto. 11831050
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
1 μl
2 μl
3 μL
4 μL
5 μl
10 μl
20 μL
25 μL
30 μL
40 μL
50 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11831050 2 μl pezzi 1000
11871060 0.5 μL pezzi 1000
11780055 100 μL pezzi 1000
11871050 10 μl pezzi 1000
11821050 1 μl pezzi 1000
11722293 20 μL pezzi 1000
11881060 25 μL pezzi 1000
10666751 30 μL pezzi 1000
11841050 3 μL pezzi 1000
11851050 4 μL pezzi 1000
11757663 50 μL pezzi 1000
11861050 5 μl pezzi 1000
11732293 40 μL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11831050 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9000102
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory
  • Not heparinized
  • End-to-end, with minicaps
  • Acc. to ISO 9000, CE acc. IVD 98/79 EC
  • Color-coded vial cap with capillary dispenser
  • Conformity certified, with batch number
Specifica
Accuracy 0.005
Certificazione/Conformità ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 2 μl
Lunghezza (sistema metrico) 30 - 32mm
Tipo Pipetta capillare Minicap
Monouso