Learn More
Macherey-Nagel™ Glass N 8-1 and N 11-1 0 Small Opening Micro Insert
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 0.15 mL |
| Stile | For vials with Small opening |
| Stile della base | Conical |
| Quantità | 100 Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Small Opening Vials |
| Altezza (sistema metrico) | 31 mm |