Learn More
Macherey-Nagel™ Glass N11-1/N8-1 Small Opening Micro Insert
Codice prodotto. 10658572 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10658572 Clear pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10658572 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702968
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Colore Clear
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.1 mL
Stile For vials with Small opening
Stile della base Conical
Quantità 100 Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Small Opening Vials
Altezza (sistema metrico) 31 mm