Learn More
Macherey-Nagel™ Micro inserti con apertura larga N11 in vetro
Codice prodotto. 10728032 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 ml
0.25 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm tip
15 mm tip
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10728032 0.25 mL 12 mm tip pezzi 100
10072711 0.2 ml 15 mm tip pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10728032 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702716
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store material in glass vials with screw knecks and closures. Insert for Type N10 Wide Opening Screw Neck Vials come in a variety of sizes.
  • Screw neck vials N 10 Wide opening
  • Often used on Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ and Jasco™ instruments
  • Different inserts available
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm tip
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.25 mL
Stile For vials with wide opening
Stile della base Conical
Quantità 100 Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wide Opening Vials
Altezza (sistema metrico) 31 mm