Learn More
Hirschmann™ Pipetta Pasteur in vetro
Codice prodotto. 10044440
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10044440 150 mm pezzi 1000
10400201 230 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10044440 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9250101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.45€
    65.10€ / pezzi 1000
    Risparmia 11.35€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for transferring samples to sample cups and for drop counting. Hirschmann Instruments™ Pasteur Pipettes are available in either long or short form.
  • Acc. to ISO 7712
  • Without cotton plug
  • With extended fine tip
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7712
Materiale Vetro
Include Estremità finemente rastremata
Length (Metric) Tip 40 mm
Quantità Confezione da 1000
Stile della parte superiore Sottile
Volume (sistema metrico) 2 ml
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pipetta Pasteur