Learn More
Hirschmann™ Pipetta Pasteur in vetro
Descrizione
- Acc. to ISO 7712
- Without cotton plug
- With extended fine tip
Specifica
Specifica
| Spina aspiratore | Cotone |
| Certificazione/Conformità | ISO 7712 |
| Materiale | Vetro |
| Include | Estremità finemente rastremata e un'estremità in cotone |
| Length (Metric) Tip | 100 mm |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Stile della parte superiore | Sottile |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Tipo | Pipetta Pasteur |