Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Vetro a calce sodata |
| Da utilizzare con (applicazione) | Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities |
| Quantità | 1000 Pk. |
| Stile punta | Standard |
| Volume (sistema imperiale) | 0.07 oz. |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Tipo | Cotton Plugged |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati |