Learn More
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11785098 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
270 mm
Tipo:
Cotton Plugged
Cotton-plugged Pasteur Pipet
Unplugged Pasteur Pipet
Stile punta:
Closed Tip
Standard
Standard Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Tipo Stile punta unitSize
11785098 230 mm Cotton-plugged Pasteur Pipet Closed Tip pezzi 1000
11546963 150 mm Unplugged Pasteur Pipet Standard Tip pezzi 1000
11506973 150 mm Cotton Plugged Standard Tip pezzi 1000
11566963 230 mm Unplugged Pasteur Pipet Standard Tip pezzi 1000
11765098 230 mm Cotton Plugged Standard pezzi 1000
11755108 270 mm Unplugged Pasteur Pipet Standard Tip pezzi 1000
11795098 270 mm Cotton-plugged Pasteur Pipet Standard Tip pezzi 1000
11775098 230 mm Unplugged Pasteur Pipet Closed Tip pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11785098
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni.
  • In confezioni da 1,000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione With constriction and cotton plug
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con (applicazione) Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities
Include Cotton
Quantità 1 ciascuno
Stile punta Closed Tip
Volume (sistema imperiale) 0.07 oz.
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Tipo Cotton-plugged Pasteur Pipet
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipetta monocanale Pipetman™ M