Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette Pasteur in vetro
Codice prodotto. 10026041
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Plugged
Unplugged
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Include Dimensione della confezione
10026041 150 mm Non-sterile Unplugged pezzi 1000
10659932 150 mm Non-sterile Plugged pezzi 1000
10446111 230 mm Non-sterile Plugged pezzi 1000
10006021 150 mm - Unplugged pezzi 1000
10209381 230 mm Non-sterile Unplugged pezzi 1000
15934702 - - - -
10351552 150 mm Sterile Plugged pezzi 1000
15962290 150 mm Sterile Plugged pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10026041 Fornitore Poulten & Graf GmbH N. del fornitore D810
Spedizione stimata: 06-10-2026
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le pipette Pasteur in vetro Poulten Graf™ Volac™ sono caratterizzate da uno spessore leggermente superiore della parete per una maggiore resistenza e un minore rischio di rottura durante l'uso o quando si inserisce il contagocce in PVC.
  • Available with or without plug
  • Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
  • Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
  • All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Specifica
Certificazione/Conformità BS 5732,ISO 7712
Materiale Glass
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL Da 30 a 35 ml
Include Unplugged
Quantità Confezione da 1000
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pipetta Pasteur
Monouso Sì