Learn More
Socorex™ Glass Pasteur Pipettes
Codice prodotto. 15310965
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15310965 2 mL pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15310965 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 313.02.150
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reach into deep vials easily using a long Pasteur pipette. Socorex™ Glass Pasteur Pipettes are supplied non-sterile.
  • General purpose glass Pasteur pipette.
  • Non-sterile.
  • Fit macropipettes when used with appropriate adapter nozzle.
Specifica
Spina aspiratore No
Diametro (sistema metrico) esterno 7 mm
Materiale Glass
Quantità 250/Pk.
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pasteur Pipet
Da utilizzare con (apparecchiatura) Acura™ Manual 835.02, Acura™ Electro 936.02, Calibra™ Digital 832.02, Acura™ Manual 835.05, Acura™ Electro 936.05 Macropipettes