Learn More
Karl Hecht™ Glass Pasteur Pipettes
Descrizione
- Disposable
- Acc. to ISO 7712
- Manufactured of soda glass
- Long tapered tip
- With constriction in the upper part for cotton plug
- Capillary tip inside diameter of approx. 1mm, body approx. 90 x 7mm
- Short form and long form available
- 250 pieces/box, 1000 pieces/carton
- With CE marking
- 100 pieces/tube; 10 tubes/box
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipetting |
| Quantità | 250/Box, 1000/Carton |
| Stile punta | Long Tapered |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Monouso | Single-use |