Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
Codice prodotto. 11982138 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Numero stopper:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Numero stopper Dimensione della confezione
11982138 1000 ml 29/32 Pezzo
11952138 100 ml 19/26 Pezzo
11962138 250 ml 24/29 Pezzo
11972138 500 ml 24/29 Pezzo
11942138 50 mL 19/26 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11982138
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. L'imbuto separatore a goccia Fisherbrand™ in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE separa le miscele in solventi immiscibili. Disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile, ma fornito con un tappo in vetro e plastica.
Constructed in chemical resistant borosilicate glass. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with PTFE Stopcock separates mixtures into immiscible solvents. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
  • ISO 4800 Certified.
    • Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 1000 ml
    Materiale Vetro borosilicato
    Certificazione/Conformità ISO 4800
    Quantità Conf. da 1
    Valvola di chiusura PTFE
    Stopper Material Vetro, plastica
    Numero stopper 29/32
    Product Type Separatory Funnel