Learn More
Witeg™ Piastra Petri in vetro
Codice prodotto. 10092944
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
150 mm
200 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico)
10092944 150 mm 25 mm
10194434 200 mm 50 mm
10387844 200 mm 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10092944 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 5 830 007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.44€
    66.33€ / pezzi 18
    Risparmia 11.11€
    14% Sconto
In stock
Culture your cells and see them clearly in a Witeg™ Glass Petri Dish, with accompanying lid.
  • Free from bubbles and other imperfections
  • With lid
  • Glass
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Borosilicate Glass
Materiale Glass
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 150 mm