Learn More
Witeg™ Piastra Petri in vetro
Description
- Free from bubbles and other imperfections
- With lid
- Glass
Specifications
Specifications
| Chiusura inclusa | Yes |
| Materiale chiusura | Borosilicate Glass |
| Materiale | Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 200 mm |