Learn More
Heathrow Scientific™ RF1000™ Manual Pipet Filler
Codice prodotto. 11821920 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
RF1000™ Manual Pipet Filler; Height: 120 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11821920 RF1000™ Manual Pipet Filler; Height: 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11821920 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS1000RFU
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per riempire le pipette con una sola mano. Il dispositivo di riempimento pipette manuale Fisherbrand™ RF1000™ è un'opzione economica per ambienti difficili. Può essere utilizzato con un'ampia gamma di pipette diverse per dimensioni e marca e non richiede sostituzione di filtri da parte del cliente. Con ugello autoclavabile in polipropilene.
Facile da usare per un controllo preciso dell'erogazione e dell'aspirazione
  • Leggero, design esclusivo per il funzionamento con una sola mano, pronto all'uso
  • È sufficiente impostare la levetta di comando e premere il bulbo principale
  • Spingere in avanti la levetta di comando per aspirare, tirarla indietro per erogare
  • Spingere il bulbo di blow-out per espellere il liquido residuo nella pipetta
Economico e adattabile
  • Adattatore rastremato in silicone per pipette graduate o volumetriche in vetro o in plastica
  • Utilizzabile con pipette di diversi marchi e volumi da 1 ml a 100 ml
  • Utilizzabile con filtri di ricambio Whatman, pronti all'uso da 0.45 μm 
Ideale per molti ambienti e applicazioni
  • Per il lavoro sul campo, esercizi pratici in classe, banchi da lavoro e cappe chimiche
  • Per test ambientali, quando il freddo, il calore, l'umidità o l'area circostante contaminata influirebbero sui filtri meccanici più costosi
Specifica
Autoclavabile Ugello sterilizzabile in autoclave
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette
Tipo di impugnatura Bulb
Materiale Polypropylene
Modello RF1000 Pipette Controller
Numero di canali 1
Dimensione del poro 0.45μm
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipet Controller
Volume (sistema metrico) Da 1 a 100 ml
Tipo di filtro Filtro Whatman da 0.45 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette in vetro o plastica, da 1 ml a 100 ml, graduate o volumetriche
Include Filtro sostituibile da 0.45 μm
Dimensioni (L x P x A) 180 x 45 x 120 mm
Fit for Purpose Certified Quality