Learn More
Hecht Karl™ Glass Plate
Codice prodotto. 10489011
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Transparent
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10489011 Transparent Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10489011 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42417010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.62€
    44.09€ / pezzi 1
    Risparmia 18.53€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Tipo Glass Plate
Conteggio pozzetti 12
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Quantità 1 Pack
Dimensioni (L x P) 76 x 60 mm