Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Plate Adamant
Codice prodotto. 16573920 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16573920 200 Pc. pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16573920 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    286.25€ / pezzi 200
    Risparmia 51.75€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
TLC glass plates coated with unmodified silica gel featuring a hard layer with enhanced abrasion resistance, suitable for thin layer chromatography and available with or without fluorescent indicator.
  • Available in different plate sizes for a wide range of TLC applications
  • Features ADAMANT, the hardest ready-to-use TLC layer from MACHEREY-NAGEL
  • Coated with unmodified silica gel (SiOH)
  • Enhanced with an extra binder system for outstanding abrasion resistance
  • Offered with or without fluorescent indicator
Specifica
Backing Material Glass
Materiale Glass
Dimensione particelle 5 to 17 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 200 Pc.
Tipo Glass Plates Coated with Silica Gel
Indicatore fluorescente No
Da utilizzare con (applicazione) Barbiturates, Vitamins, Flavonoids, Normal Phase (NP), Trace Analysis, Pain Killers, Anthrachinone Dyes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thin Layer Chromatography (TLC)
Include 200x TLC Glass Plates (5 x 10 cm)
Volume dei pori 0.75 mL/g
Linea di prodotti ADAMANT
Assorbente ADAMANT
Superficie specifica ∼500 m2/g
Requisiti di stoccaggio 15°C to 25°C (59°F to 77°F)
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
Dimensioni (L x P) 5 x 10 cm