Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Plate Adamant
Codice prodotto. 12814431 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
5 x 10 cm
Quantità:
200 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità Dimensione della confezione
12814431 5 x 10 cm 200 Pk. pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12814431 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    286.25€ / pezzi 200
    Risparmia 51.75€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Dimensione particelle 5 to 17 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 200 Pk.
Tipo Glass Plate
Indicatore fluorescente UV254
Volume dei pori 0.75 mL/g
Superficie specifica ∼500 m2/g
Dimensioni (L x P) 5 x 10 cm