Learn More
Hoefer™ Piastre in vetro per unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard o SE 400
Descrizione
- For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410, and SE400 Vertical Electrophoresis Units
- Regular (straight, without notch)
- Supplied in packs of 2
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 |
| Tipo | Piastra in vetro |
| Materiale | Vetro |
| Quantità | 2/conf. |
| Dimensioni (L x P) | 18 x 16 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 16 cm |